4-Acetamidobenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Acedoben
A12711.18 A12711.30
A12711.18EA 606 DKK
A12711.18 A12711.30
4-Acetamidobenzoesyre ≥98%
4-Acetamidobenzoesyre
Purity: 98% CAS No.: 556-08-1 Molecular Formula: C9H9NO3 Formula Weight: 179.18 Melting Point: ca 261° dec. Beilstein Reference: 390602
Formel: C₉H₉NO₃
Kogepunkt: 399 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼ 261 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002534
CAS-nummer: 556-08-1
EINECS: 209-114-7