Methyl4-cyanobenzoat ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Cyanobenzoic acid methyl ester
L08365.06 L08365.14 L08365.22
L08365.06EA 378 DKK
L08365.06 L08365.14 L08365.22
Methyl4-cyanobenzoat ≥99%
Methyl4-cyanobenzoat
Purity: 99% CAS No.: 1129-35-7 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 65-69° Boiling Point: 142-144°/12mm MDL No.: MFCD00001823
Formel: C₉H₇NO₂
Molekylvægt: 161.16 g/mol
Kogepunkt: 142…144 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 65…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001823
CAS-nummer: 1129-35-7
EINECS: 214-443-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III