Methyl4-cyanobenzoat ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L08365.06
L08365.14
L08365.22
L08365.06EA
378
DKK
L08365.06
L08365.14
L08365.22
Methyl4-cyanobenzoat ≥99%
Methyl4-cyanobenzoat
Purity: 99%
CAS No.: 1129-35-7
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Melting Point: 65-69°
Boiling Point: 142-144°/12mm
MDL No.: MFCD00001823
Formel:
C₉H₇NO₂ Kogepunkt: 142…144 °C (12 mmHg) Smeltepunkt: 65…69 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001823 CAS-nummer: 1129-35-7 EINECS: 214-443-4 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |