4-Cyanobenzoylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B24333.06 B24333.14 B24333.22
B24333.06EA 682 DKK
B24333.06 B24333.14 B24333.22
4-Cyanobenzoylchlorid ≥98%
4-Cyanobenzoylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 6068-72-0 Molecular Formula: C8H4ClNO Formula Weight: 165.58 Odour: Irritating Melting Point: 68-70° Beilstein Reference: 386729 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00001822
Formel: C₈H₄ClNO
Kogepunkt: 150…151 °C (25 mmHg)
Smeltepunkt: 68…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001822
CAS-nummer: 6068-72-0
EINECS: 228-005-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,II