4-Cyanobenzoylchlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
154550050
154550250
ACRO154550050EA
431
DKK
ACRO154550050
ACRO154550250
4-Cyanobenzoylchlorid 98%
4-Cyanobenzoylchlorid
Formel:
C₈H₄ClNO Kogepunkt: 150…151 °C (25 mmHg) Smeltepunkt: 66…70 °C |
MDL Number:
MFCD00001822 CAS-nummer: 6068-72-0 EINECS: 228-005-5 UN nummer: 1759 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 66 to 70 °C |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |