3,5-Dichlorbenzensulfonylchlorid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11003.03 A11003.06 A11003.14
A11003.03EA 308 DKK
A11003.03 A11003.06 A11003.14
3,5-Dichlorbenzensulfonylchlorid ≥97%
3,5-Dichlorbenzensulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 705-21-5 Molecular Formula: C6H3Cl3O2S Formula Weight: 245.51 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 30-33° Boiling Point: 158-160°/15mm Beilstein Reference: 1528657 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051698
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Kogepunkt: 158…160 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 30…33 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051698
CAS-nummer: 705-21-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,II