3,5-Dichlorbenzensulfonylchlorid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A11003.03
A11003.06
A11003.14
A11003.03EA
308
DKK
A11003.03
A11003.06
A11003.14
3,5-Dichlorbenzensulfonylchlorid ≥97%
3,5-Dichlorbenzensulfonylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 705-21-5
Molecular Formula: C6H3Cl3O2S
Formula Weight: 245.51
Flash Point:
Formel:
C₆H₃Cl₃O₂S Kogepunkt: 158…160 °C (15 mmHg) Smeltepunkt: 30…33 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051698 CAS-nummer: 705-21-5 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |