2,4,5-Trichlorbenzensulfonylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A19390.06 A19390.22
A19390.06EA 358 DKK
A19390.06 A19390.22
2,4,5-Trichlorbenzensulfonylchlorid ≥98%
2,4,5-Trichlorbenzensulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 15945-07-0 Molecular Formula: C6H2Cl4O2S Formula Weight: 279.96 Melting Point: 67-71° Beilstein Reference: 1112595 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007428
Formel: C₆H₂Cl₄O₂S
Smeltepunkt: 67…71 °C
Massefylde: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007428
CAS-nummer: 15945-07-0
EINECS: 240-079-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II