2,3-Dichlorbenzensulfonylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A12283.06
A12283.14
A12283.06EA
414
DKK
A12283.06
A12283.14
2,3-Dichlorbenzensulfonylchlorid ≥98%
2,3-Dichlorbenzensulfonylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 82417-45-6
Molecular Formula: C6H3Cl3O2S
Formula Weight: 245.51
Melting Point: 57-62°
Boiling Point: 131-133°/1mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051844
Formel:
C₆H₃Cl₃O₂S Kogepunkt: 131…133 °C (1 mmHg) Smeltepunkt: 57…62 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051844 CAS-nummer: 82417-45-6 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |