2,3,4-Trichlorbenzensulfonylchlorid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2,3,4-Trichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
A15865.03
A15865.06
A15865.03EA
440
DKK
A15865.03
A15865.06
2,3,4-Trichlorbenzensulfonylchlorid ≥97%
2,3,4-Trichlorbenzensulfonylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 34732-09-7
Molecular Formula: C6H2Cl4O2S
Formula Weight: 279.96
Melting Point: 61-65°
Beilstein Reference: 2649436
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00024871
Formel:
C₆H₂Cl₄O₂S Smeltepunkt: 61…65 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00024871 CAS-nummer: 34732-09-7 EINECS: 252-174-4 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |