1-Chlor-2,5-dimethoxybenzen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B23497.18 B23497.30
B23497.18EA 673 DKK
B23497.18 B23497.30
1-Chlor-2,5-dimethoxybenzen ≥99%
1-Chlor-2,5-dimethoxybenzen
Purity: 99% CAS No.: 2100-42-7 Molecular Formula: C8H9ClO2 Formula Weight: 172.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5470 Boiling Point: 231-234° MDL No.: MFCD00008356
Formel: C₈H₉ClO₂
Kogepunkt: 231…234 °C
Massefylde: 1,210
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008356
CAS-nummer: 2100-42-7
EINECS: 218-267-9