1-Chlor-2-ethoxybenzen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Chloro-2-ethoxybenzene, 2-Chlorophenetole
C0238-10ML C0238-25ML
TCIAC0238-10MLEA 747 DKK
TCIAC0238-10ML TCIAC0238-25ML
1-Chlor-2-ethoxybenzen ≥99.0% (by GC)
1-Chlor-2-ethoxybenzen
Formel: C₈H₉ClO
Molekylvægt: 156.61 g/mol
Kogepunkt: 210°C
MDL Number: MFCD00058930
CAS-nummer: 614-72-2
EINECS: 210-392-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f33c94dc66d4a252d15af517263351db596b2925&vid=f33c94dc66d4a252d15af517263351db596b2925&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %