4-Amino-2-Chlorphenol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Chloro-4-hydroxyaniline
B23420.03 B23420.06 B23420.14
B23420.03EA 749 DKK
B23420.03 B23420.06 B23420.14
4-Amino-2-Chlorphenol 99%
4-Amino-2-Chlorphenol
Purity: 99% CAS No.: 3964-52-1 Molecular Formula: C6H6ClNO Formula Weight: 143.57 Melting Point: 150-153° MDL No.: MFCD00128891
Formel: C₆H₆ClNO
Molekylvægt: 143.57 g/mol
Smeltepunkt: 150…153 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00128891
CAS-nummer: 3964-52-1