4-Amino-2,6-dichlorphenol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A11568.09 A11568.18 A11568.30
A11568.09EA 353 DKK
A11568.09 A11568.18 A11568.30
4-Amino-2,6-dichlorphenol 97%
4-Amino-2,6-dichlorphenol
Purity: 97% CAS No.: 5930-28-9 Molecular Formula: C6H5Cl2NO Formula Weight: 178.02 Melting Point: 164-169° Beilstein Reference: 2361665
Formel: C₆H₅Cl₂NO
Kogepunkt: 304 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 164…169 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007875
CAS-nummer: 5930-28-9
EINECS: 227-671-4