5-Chlor-2-nitroanilin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11241.06 A11241.14
A11241.06EA 415 DKK
A11241.06 A11241.14
5-Chlor-2-nitroanilin ≥97%
5-Chlor-2-nitroanilin
Purity: 97% CAS No.: 1635-61-6 Molecular Formula: C6H5ClN2O2 Formula Weight: 172.57 Odour: Weak, characteristic Melting Point: 124-128° Beilstein Reference: 2210201 UN No.: 2237 MDL No.: MFCD00007776
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molekylvægt: 172.57 g/mol
Kogepunkt: 323
Smeltepunkt: 124…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007776
CAS-nummer: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
UN nummer: 2237
ADR: 6.1 III