2-Chlor-4-nitrophenylisothiocyanat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L10898.03 L10898.06
L10898.03EA 243 DKK
L10898.03 L10898.06
2-Chlor-4-nitrophenylisothiocyanat ≥97%
2-Chlor-4-nitrophenylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 23165-64-2 Molecular Formula: C7H3ClN2O2S Formula Weight: 214.63 Odour: Irritating Melting Point: 95-99° Beilstein Reference: 2972987 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041244
Formel: C₇H₃ClN₂O₂S
Smeltepunkt: 95…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041244
CAS-nummer: 23165-64-2
UN nummer: 2923
ADR: 8,III