2,3-Dichlorphenylisothiocyanat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B20930.06 B20930.14
B20930.06EA 423 DKK
B20930.06 B20930.14
2,3-Dichlorphenylisothiocyanat ≥97%
2,3-Dichlorphenylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 6590-97-2 Molecular Formula: C7H3Cl2NS Formula Weight: 204.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6740 Odour: Irritating Boiling Point: 256-258° Beilstein Reference: 2091585 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041048
Formel: C₇H₃Cl₂NS
Kogepunkt: 256…258 °C
Massefylde: 1,434
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041048
CAS-nummer: 6590-97-2
UN nummer: 2922
ADR: 8,III