2,3-Dichlorphenylisothiocyanat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 97%
CAS No.: 6590-97-2
Molecular Formula: C7H3Cl2NS
Formula Weight: 204.08
Flash Point:
Formel:
C₇H₃Cl₂NS Kogepunkt: 256…258 °C Massefylde: 1,434 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00041048 CAS-nummer: 6590-97-2 UN nummer: 2922 ADR: 8,III |