3,5-Dichlorphenylisocyanat for synthesis
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3,5-Dichlorophenylisocyantae
8.42691.0001 8.42691.0005
8.42691.0001EA 0 DKK
8.42691.0001 8.42691.0005
3,5-Dichlorphenylisocyanat for synthesis
3,5-Dichlorphenylisocyanat
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Kogepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 32…34 °C
Massefylde: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013859
CAS-nummer: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
UN nummer: 2250
ADR: 6.1,II