3,5-Dichlorphenylisocyanat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3,5-Dichlorophenylisocyantae
A19991.06
A19991.14
A19991.06EA
1120
DKK
A19991.06
A19991.14
3,5-Dichlorphenylisocyanat ≥97%
3,5-Dichlorphenylisocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 34893-92-0
Molecular Formula: C7H3Cl2NO
Formula Weight: 188.01
Flash Point: 134°(273°F)
Melting Point: 28-32°
Boiling Point: 242-244°
Beilstein Reference: 510282
UN No.: 2250
MDL No.: MFCD00013859
Formel:
C₇H₃Cl₂NO Kogepunkt: 242…244 °C Smeltepunkt: 28…32 °C Massefylde: 1,380 Flammepunkt: 134 °C (273 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013859 CAS-nummer: 34893-92-0 EINECS: 252-276-9 UN nummer: 2250 ADR: 6.1,II |