2,6-Dichlorphenylisocyanat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L10421.03 L10421.06
L10421.03EA 285 DKK
L10421.03 L10421.06
2,6-Dichlorphenylisocyanat ≥98%
2,6-Dichlorphenylisocyanat
Purity: 98% CAS No.: 39920-37-1 Molecular Formula: C7H3Cl2NO Formula Weight: 188.01 Flash Point: 76°(168°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 101°/5mm Beilstein Reference: 608323 UN No.: 2250 MDL No.: MFCD00002003
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Kogepunkt: 101 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 42…46 °C
Flammepunkt: 76 °C (168 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002003
CAS-nummer: 39920-37-1
EINECS: 254-699-4
UN nummer: 2250
ADR: 6.1,II