2-Chlor-6-Fluoranilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A15848.03 A15848.06 A15848.14
A15848.03EA 478 DKK
A15848.03 A15848.06 A15848.14
2-Chlor-6-Fluoranilin ≥98%
2-Chlor-6-Fluoranilin
Purity: 98% CAS No.: 363-51-9 Molecular Formula: C6H5ClFN Formula Weight: 145.56 Boiling Point: 67-69°/14mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00040309
Formel: C₆H₅ClFN
Molekylvægt: 145.56 g/mol
Kogepunkt: 67…69 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: 31…32 °C
Massefylde: 1.316
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040309
CAS-nummer: 363-51-9
EINECS: 206-657-1
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III