1-Chlor-2-fluor-5-iodbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A11808.14 A11808.22
A11808.14EA 1230 DKK
A11808.14 A11808.22
1-Chlor-2-fluor-5-iodbenzen ≥98%
1-Chlor-2-fluor-5-iodbenzen
Purity: 98% CAS No.: 156150-67-3 Molecular Formula: C6H3ClFI Formula Weight: 256.45 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6050 Boiling Point: 94-95°/15mm MDL No.: MFCD00042210
Formel: C₆H₃ClFI
Kogepunkt: 94…95 °C (15 mmHg)
Massefylde: 2,020
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042210
CAS-nummer: 156150-67-3