4-Chlor-2,6-difluorbenzoesyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H26556.03
H26556.06
H26556.03EA
960
DKK
H26556.03
H26556.06
4-Chlor-2,6-difluorbenzoesyre ≥97%
4-Chlor-2,6-difluorbenzoesyre
Purity: 97%
CAS No.: 196194-58-8
Molecular Formula: C7H3ClF2O2
Formula Weight: 192.55
Melting Point: 183-186°
MDL No.: MFCD06203570
Formel:
C₇H₃ClF₂O₂ Smeltepunkt: 183…186 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06203570 CAS-nummer: 196194-58-8 |