2-Cloro-6-fluorbenzamid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B21294.06 B21294.14
B21294.06EA 379 DKK
B21294.06 B21294.14
2-Cloro-6-fluorbenzamid ≥98%
2-Cloro-6-fluorbenzamid
Purity: 98% CAS No.: 66073-54-9 Molecular Formula: C7H5ClFNO Formula Weight: 173.58 Melting Point: 139-142° MDL No.: MFCD00055436
Formel: C₇H₅ClFNO
Molekylvægt: 173.57 g/mol
Smeltepunkt: 139…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00055436
CAS-nummer: 66073-54-9
EINECS: 266-123-9