4-Brom-1-buten ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A10977.06
A10977.14
A10977.06EA
690
DKK
A10977.06
A10977.14
4-Brom-1-buten ≥97%
4-Bromo-1-butene
Purity: 97%
CAS No.: 5162-44-7
Molecular Formula: BrCH2CH2CH=CH2
Formula Weight: 135.00
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 1°(34°F)
Refractive Index: 1.4630
Boiling Point: 98-100°
Beilstein Reference: 1098377
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000258
Formel:
C₄H₇Br Molekylvægt: 135 g/mol Kogepunkt: 98…100 °C Massefylde: 1.330 Flammepunkt: 1 °C (34 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000258 CAS-nummer: 5162-44-7 EINECS: 225-937-4 UN nummer: 1993 ADR: 3 II |