Methyl2-chlorbenzoat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-Chlorobenzoic acid emthyl ester
A11237.14
A11237.22
A11237.36
A11237.14EA
478
DKK
A11237.14
A11237.22
A11237.36
Methyl2-chlorbenzoat ≥98%
Methyl2-chlorbenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 610-96-8
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5360
Boiling Point: 233-235°
Beilstein Reference: 1364684
MDL No.: MFCD00016337
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molekylvægt: 170.6 g/mol Kogepunkt: 233…235 °C Massefylde: 1.191 Flammepunkt: 108 °C (226 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00016337 CAS-nummer: 610-96-8 EINECS: 210-242-0 |