Ethyl 2-chlorbenzoat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A10141.14
A10141.22
A10141.36
A10141.14EA
300
DKK
A10141.14
A10141.22
A10141.36
Ethyl 2-chlorbenzoat ≥98%
Ethyl 2-chlorbenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 7335-25-3
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Flash Point:
Formel:
C₉H₉ClO₂ Kogepunkt: 243 °C Massefylde: 1,194 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00016338 CAS-nummer: 7335-25-3 EINECS: 230-842-6 |