2-Cloro-4-nitrobenzamid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Aklomide
A19702.06 A19702.14
A19702.06EA 695 DKK
A19702.06 A19702.14
2-Cloro-4-nitrobenzamid ≥98%
2-Cloro-4-nitrobenzamid
Purity: 98% CAS No.: 3011-89-0 Molecular Formula: C7H5ClN2O3 Formula Weight: 200.58 Melting Point: 168-172° Beilstein Reference: 1966537
Formel: C₇H₅ClN₂O₃
Molekylvægt: 200.58 g/mol
Smeltepunkt: 168…172 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017119
CAS-nummer: 3011-89-0
EINECS: 221-143-7