2-Chlor-4-nitrobenzoylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-4-nitrobenzoylchloride, 2-Chloro-4-nitrobenzene-1-carbonyl chloride
L08246.18 L08246.06
L08246.18EA 2410 DKK
L08246.18 L08246.06
2-Chlor-4-nitrobenzoylchlorid ≥98%
2-Chlor-4-nitrobenzoylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 7073-36-1 Molecular Formula: C7H3Cl2NO3 Formula Weight: 220.01 Refractive Index: 1.5950 Boiling Point: 165°/20mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051515
Formel: C₇H₃Cl₂NO₃
Kogepunkt: 165 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051515
CAS-nummer: 7073-36-1
EINECS: 230-367-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II