4-Chlorbenzoylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
p-Chlorobenzoyl chloride
A16325.14
A16325.22
A16325.36
A16325.14EA
295
DKK
A16325.14
A16325.22
A16325.36
4-Chlorbenzoylchlorid ≥98%
4-Chlorbenzoylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 122-01-0
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5780
Odour: Acrid
Melting Point: 12-14°
Boiling Point: 221-222°
Beilstein Reference: 471606
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000686
Formel:
C₇H₄Cl₂O Molekylvægt: 175.01 g/mol Kogepunkt: 221…222 °C Smeltepunkt: 12…14 °C Massefylde: 1.377 Flammepunkt: 105 °C (221 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000686 CAS-nummer: 122-01-0 EINECS: 204-515-3 UN nummer: 3265 |