4-Chlorbenzoylchlorid 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Chlorobenzoyl chloride
150190050 150191000 150195000 150190025
ACRO150190050EA 251 DKK
ACRO150190050 ACRO150191000 ACRO150195000 ACRO150190025
4-Chlorbenzoylchlorid 99+%
4-Chlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄Cl₂O
Molekylvægt: 175.01 g/mol
Kogepunkt: 222 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 12…14 °C
Massefylde: 1.37 g/cm³
Flammepunkt: 105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000686
CAS-nummer: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
UN nummer: 3265
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Titration RCOCl ≥98.50 %