3-Chlorbenzoylchlorid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A13509.14
A13509.22
A13509.14EA
486
DKK
A13509.14
A13509.22
3-Chlorbenzoylchlorid ≥97%
3-Chlorbenzoylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 618-46-2
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 117°(242°F)
Refractive Index: 1.5690
Odour: Acidic
Boiling Point: 224-225°
Beilstein Reference: 386256
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000671
Formel:
C₇H₄Cl₂O Kogepunkt: 224…225 °C Smeltepunkt: 44 °C Massefylde: 1,368 Flammepunkt: 117 °C (242 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000671 CAS-nummer: 618-46-2 EINECS: 210-552-6 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |