3,4-Dichlorbenzoylchlorid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
150230050 150230250 150231000
ACRO150230050EA 163 DKK
ACRO150230050 ACRO150230250 ACRO150231000
3,4-Dichlorbenzoylchlorid 97%
3,4-Dichlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₃O
Kogepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 30…33 °C
Flammepunkt: 142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000672
CAS-nummer: 3024-72-4
EINECS: 221-177-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration RCOCl ≥96.0 %