2-Chlorbenzoylchlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: o-Chlorobenzoyl chloride
147142500 147140010
ACRO147142500EA 629 DKK
ACRO147142500 ACRO147140010
2-Chlorbenzoylchlorid 98%
2-Chlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄Cl₂O
Kogepunkt: 238 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –4 °C
Massefylde: 1,38 g/cm³
Flammepunkt: 124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000660
CAS-nummer: 609-65-4
EINECS: 210-194-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5710 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %