2,6-Dichlorbenzoylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A14839.09 A14839.18
A14839.09EA 543 DKK
A14839.09 A14839.18
2,6-Dichlorbenzoylchlorid ≥98%
2,6-Dichlorbenzoylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 4659-45-4 Molecular Formula: C7H3Cl3O Formula Weight: 209.46 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5600 Melting Point: 15-18° Boiling Point: 130-132°/15mm Beilstein Reference: 639531 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000662
Formel: C₇H₃Cl₃O
Kogepunkt: 130…132 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 15…18 °C
Massefylde: 1,463
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000662
CAS-nummer: 4659-45-4
EINECS: 225-102-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II