2,6-Dichlorbenzoylchlorid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
182060100 182060500
ACRO182060100EA 438 DKK
ACRO182060100 ACRO182060500
2,6-Dichlorbenzoylchlorid 99%
2,6-Dichlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₃O
Kogepunkt: 142…143 °C (21 mmHg)
Smeltepunkt: 18 °C
Massefylde: 1,45 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000662
CAS-nummer: 4659-45-4
EINECS: 225-102-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration RCOCl ≥98.5 %