2,4-Dichlorbenzoylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B20815.18
B20815.30
B20815.18EA
0
DKK
B20815.18
B20815.30
2,4-Dichlorbenzoylchlorid ≥98%
2,4-Dichlorbenzoylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 89-75-8
Molecular Formula: C7H3Cl3O
Formula Weight: 209.46
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.5930
Melting Point: 16-20°
Boiling Point: 150°/34mm
Beilstein Reference: 608234
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000661
Formel:
C₇H₃Cl₃O Kogepunkt: 150 °C (34 mmHg) Smeltepunkt: 16…20 °C Massefylde: 1,497 Flammepunkt: 137 °C (278 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000661 CAS-nummer: 89-75-8 EINECS: 201-936-4 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |