2,4,6-Trichlorbenzoylchlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
335180050 335180250
ACRO335180050EA 586 DKK
ACRO335180050 ACRO335180250
2,4,6-Trichlorbenzoylchlorid 98%
2,4,6-Trichlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂Cl₄O
Kogepunkt: 107…108 °C (6 mmHg)
Massefylde: 1,56 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075323
CAS-nummer: 4136-95-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5770 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %