2,4,6-Trichlorbenzonitril 97
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A14609.03
A14609.06
A14609.14
A14609.03EA
251
DKK
A14609.03
A14609.06
A14609.14
2,4,6-Trichlorbenzonitril 97
2,4,6-Trichlorbenzonitril
Purity: 97+%
CAS No.: 6575-05-9
Molecular Formula: C7H2Cl3N
Formula Weight: 206.46
Melting Point: 80-82°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052711
Formel:
C₇H₂Cl₃N Molekylvægt: 206.46 g/mol Smeltepunkt: 80…82 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052711 CAS-nummer: 6575-05-9 UN nummer: 3439 ADR: 6.1 III |