4-Chlorphenylboronsyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
344410010 344410050 344410250
ACRO344410010EA 259 DKK
ACRO344410010 ACRO344410050 ACRO344410250
4-Chlorphenylboronsyre 97%
4-Chlorphenylboronsyre
Formel: C₆H₆BClO₂
Smeltepunkt: 259…262 °C
Massefylde: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039137
CAS-nummer: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %