3-Chlorphenylboronsyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chlorobenzeneboronic acid, (3-Chlorophenyl)metaboric acid, 3-Chlorophenyl boronic acid, Dihydroxy(3-chlorophenyl)borane
359000050 359000010
ACRO359000050EA 555 DKK
ACRO359000050 ACRO359000010
3-Chlorphenylboronsyre 97%
3-Chlorphenylboronsyre
Formel: C₆H₆BClO₂
Smeltepunkt: 185…189 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00161354
CAS-nummer: 63503-60-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow-green Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %