2-Chlorphenylboronsyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
358990010 358990050
ACRO358990010EA 368 DKK
ACRO358990010 ACRO358990050
2-Chlorphenylboronsyre 97%
2-Chlorphenylboronsyre
Formel: C₆H₆BClO₂
Smeltepunkt: 94…95 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00674012
CAS-nummer: 3900-89-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %