2,3-Dichlorphenylboronsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B22781.03
B22781.06
B22781.14
B22781.03EA
455
DKK
B22781.03
B22781.06
B22781.14
2,3-Dichlorphenylboronsyre ≥98%
2,3-Dichlorphenylboronsyre
Purity: 98%
CAS No.: 151169-74-3
Molecular Formula: C6H5BCl2O2
Formula Weight: 190.82
Melting Point: 233-242°
MDL No.: MFCD01075703
Formel:
C₆H₅BCl₂O₂ Smeltepunkt: 233…242 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01075703 CAS-nummer: 151169-74-3 |