2,3,5-Trichlorphenylboronsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2,3,5-Trichlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,3,5-trichlorophenyl)borane, (2,3,5-Trichlorophenyl)metaboric acid
L17511.06
L17511.03
L17511.06EA
2590
DKK
L17511.06
L17511.03
2,3,5-Trichlorphenylboronsyre ≥98%
2,3,5-Trichlorphenylboronsyre
Purity: 98%
CAS No.: 212779-19-6
Molecular Formula: C6H4BCl3O2
Formula Weight: 225.27
Melting Point: ca 245°
MDL No.: MFCD01630856
Formel:
C₆H₄BCl₃O₂ Smeltepunkt: ∼245 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD01630856 CAS-nummer: 212779-19-6 |