Terephthalaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
137891000 137895000
ACRO137891000EA 498 DKK
ACRO137891000 ACRO137895000
Terephthalaldehyd 98%
Terephthalaldehyd
Formel: C₈H₆O₂
Kogepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 114…116 °C
Massefylde: 1,381 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 76 °C
MDL Number: MFCD00006949
CAS-nummer: 623-27-8
EINECS: 210-784-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 116 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +35° to +39° (20 °C, 589 nm) (C=5, 1N HCl)