4-(Methylthio)benzaldehyd 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
207150500 207150050
ACRO207150500EA 1230 DKK
ACRO207150500 ACRO207150050
4-(Methylthio)benzaldehyd 97%
4-(Methylthio)benzaldehyde
Formel: C₈H₈OS
Kogepunkt: 86…90 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 6 °C
Massefylde: 1,14 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
MDL Number: MFCD00006948
CAS-nummer: 3446-89-7
EINECS: 222-365-7
ADR: 9,
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6440 to 1.6500 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %