Vanillin
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
7887.1 7887.2
ROTH7887.1EA 0 DKK
ROTH7887.1 ROTH7887.2
Vanillin
Vanillin
Formel: C₈H₈O₃
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Kogepunkt: 285
Smeltepunkt: ∼82 °C
Massefylde: 1.056 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 153
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006942
CAS-nummer: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM