4-Cyanobenzaldehyd zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Formylbenzonitrile
MQ200
8.18530.0005 8.18530.0025
8.18530.0005EA 482 DKK
8.18530.0005 8.18530.0025
4-Cyanobenzaldehyd zS, Sigma-Aldrich®
4-Cyanobenzaldehyd
Formel: C₈H₅NO
Molekylvægt: 131.13 g/mol
Kogepunkt: 262
Smeltepunkt: 100…103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003376
CAS-nummer: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 100 - 103 °C
Molar Mass 131.14 g/mol
Boiling Point 133 °C (16 hPa)
Synonyms 4-Formylbenzonitrile
Hill Formula C8H5NO
Chemical Formula 4-(OHC)C6H4CN