3-Cyanobenzaldehyd 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Formylbenzonitrile
163900050 163900250 163900010
ACRO163900050EA 1010 DKK
ACRO163900050 ACRO163900250 ACRO163900010
3-Cyanobenzaldehyd 99%
3-Cyanobenzaldehyd
Formel: C₈H₅NO
Molekylvægt: 131.13 g/mol
Kogepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 79…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003344
CAS-nummer: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %