2-Cyanobenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Formylbenzonitrile
H29027.06 H29027.03
H29027.06EA 1760 DKK
H29027.06 H29027.03
2-Cyanobenzaldehyd ≥98%
2-Cyanobenzaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 7468-67-9 Molecular Formula: C8H5NO Formula Weight: 131.13 Odour: Characteristic Melting Point: 102-106° MDL No.: MFCD00017503
Formel: C₈H₅NO
Molekylvægt: 131.13 g/mol
Smeltepunkt: 102…106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017503
CAS-nummer: 7468-67-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III