2,5-Dibrombenzensulfonylchlorid ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L19888.03
L19888.06
L19888.03EA
837
DKK
L19888.03
L19888.06
2,5-Dibrombenzensulfonylchlorid ≥99%
2,5-Dibrombenzensulfonylchlorid
Purity: 99%
CAS No.: 23886-64-8
Molecular Formula: C6H3Br2ClO2S
Formula Weight: 334.41
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 2694054
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00060685
Formel:
C₆H₃Br₂ClO₂S Smeltepunkt: 69…72 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00060685 CAS-nummer: 23886-64-8 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |